Learn More
N-benzyl-4-(2-hydroxyéthyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10753331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10753331 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidine
Note relative au nom 97%
CAS 76876-70-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H21NO
Indice de réfraction 1.5370 to 1.5400
Numéro MDL MFCD00800492
Quantité 1 g
Synonyme 2-1-benzylpiperidin-4-yl ethanol, n-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperidine, 1-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperdine, 1-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperidine, 2-1-benzyl-4-piperidyl ethan-1-ol, 1-benzylpiperidine-4-ethanol, 1-phenylmethyl-4-piperidineethanol, 4-piperidineethanol,1-phenylmethyl, 2-1-benzylpiperidin-4-yl ethan-1-ol, n-benzyl-4-2-hydroxyethyl-piperidine
Clé InChI FBFPTWSKNJHCGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1CCO)CC2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 2-(1-benzylpipéridine-4-yl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 219.33
CID PubChem 2725029
Poids de la formule 219.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement