Learn More
N-benzyl-4-carboéthoxypipéridine, TRC
Code produit 30345040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345040 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB23366025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-4-carboethoxypiperidine
CAS 24228-40-8
Formule moléculaire C15 H21 N O2
Quantité 25 g
Synonyme 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(phenylmethyl)-, ethyl ester, Isonipecotic acid, 1-benzyl-, ethyl ester (8CI), Ethyl 1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarboxylate, 1-(Phenylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-Benzyl-4-carboethoxypiperidine, 1-Benzyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-benzylisonipecotate, Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate, Ethyl N-benzylisonipecotate, Ethyl N-benzylisonipecotinate
Formule InChI InChI=1S/C15H21NO2/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,2,8-12H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CCN(Cc2ccccc2)CC1
Nom IUPAC 1-benzylpipéridine-4-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 247.33
Poids de la formule 247.1572