Learn More
N-Benzyl-4-chloro-N-isopropyl-3-nitrobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15495156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495156 250 mg 250mg
15485156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59646.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321531-52-6
Formule moléculaire C17H17ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 332.784
Numéro MDL MFCD01212444
Clé InChI NGZSJSBJVCIBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyl-4-chloro-n-isopropyl-3-nitrobenzamide, n-benzyl-4-chloro-3-nitro-n-isopropylbenzamide, n-benzyl-4-chloro-n-isopropyl-3-nitro-benzamide, n-benzyl-4-chloro-3-nitro-n-propan-2-yl benzamide, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-methylethyl-n-benzylcarboxamide
CID PubChem 799135
Nom IUPAC N-benzyl-4-chloro-3-nitro-N-propan-2-ylbenzamide
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-4-chloro-N-isopropyl-3-nitrobenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 332.78
Pourcentage de pureté 97%