Learn More
N-Benzyl-4-fluorobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15414078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414078 250 mg 250mg
15404078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57629.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé dans la méthode assistée par micro-ondes pour la conversion d’alcools en amides substitués à l’aide de l’Envirocat EPZG comme catalyseur.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 725-38-2
Formule moléculaire C14H12FNO
Poids moléculaire (g/mol) 229.254
Clé InChI XCRBOSJQBAFSMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide,4-fluoro-n-phenylmethyl, n-benzyl-4-fluoro-benzamide, 4-fluorophenyl-n-benzylcarboxamide
CID PubChem 826977
Nom IUPAC N-benzyl-4-fluorobenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C2=CC=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-4-fluorobenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 229.25
Pourcentage de pureté 97%