Learn More
N-Benzyl-4-méthoxyaniline, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11307596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307596 1 g 1g
11317596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11158.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17377-95-6
Formule moléculaire C14H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 213.28
Numéro MDL MFCD00059298
Clé InChI LIJJGMDKVVOEFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyl-p-anisidine, n-4-methoxyphenyl-n-benzylamine, 4-methoxyphenyl benzylamine, n-benzyl-para-anisidine, acmc-1bvsm, n-benzyl-p-methoxyaniline, cambridge id 5107549, n-benzyl-4-methoxy-aniline, n-4-methoxyphenyl benzylamine, n-4-methoxyphenyl benzyl amine
CID PubChem 519413
Nom IUPAC N-benzyl-4-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-4-methoxyaniline
Point de fusion 48°C to 50°C
Point d’ébullition 138°C to 140°C (0.1 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1877781
Poids de la formule 213.28
Pourcentage de pureté 99%