Learn More
N-benzyl-4-méthoxybenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15455738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455738 250 mg 250mg
15445738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59421.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7465-87-4
Formule moléculaire C15H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 241.29
Numéro MDL MFCD00507374
Clé InChI GEFZSLMGZREDTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyl-4-methoxy-benzamide, aronis25526, 4-methoxyphenyl-n-benzylcarboxamide
CID PubChem 346035
Nom IUPAC N-benzyl-4-méthoxybenzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-4-methoxybenzamide
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 241.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide