Learn More
N-Benzyl-4-pipéridone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10409400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10409400 250 mL Flacon en verre 250mL
10723831 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10409400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106132500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3612-20-2
Formule moléculaire C12H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.26
Numéro MDL MFCD00006192
Clé InChI SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
CID PubChem 19220
Nom IUPAC 1-benzylpipéridine-4-one
SMILES C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-4-piperidone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 133.0°C to 135.0°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5390 to 1.5410
Quantité 250 mL
Beilstein 21,IV,3189
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: 12g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, d.m.f.,, acetone and chloroform
Poids de la formule 189.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Benzyl-4-piperidone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.