Learn More
Ester éthylique de N-benzyl-bêta-alanine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11318596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318596 1 g 1g
11328596 5 g 5g
11338596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11318596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17652.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23583-21-3
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.273
Numéro MDL MFCD00085541
Clé InChI HCTJHQFFNDLDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-benzylamino propanoate, ethyl 3-benzylamino propionate, ethyl n-benzyl-beta-alaninate, n-benzyl-beta-alanine ethyl ester, 3-benzylamino-propionic acid ethyl ester, 3-benzylaminopropionic acid ethyl ester, n-benzyl-3-aminopropionic acid ethyl ester, ethyl n-benzyl-, a-alaninate, ethyl3-benzylamino propanoate
CID PubChem 90196
Nom IUPAC éthyle 3-(benzylamino)propanoate
SMILES CCOC(=O)CCNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-beta-alanine ethyl ester
Point d’ébullition 150°C (0.2mmHg)
Formule linéaire C6H5CH2NHCH2CH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.505
Densité 1.03
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.27
Pourcentage de pureté 98%