Learn More
Ester éthylique de N-benzyl-bêta-alanine, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyl-beta-alanine ethyl ester |
| Point d’ébullition | 150°C (0.2mmHg) |
| Formule linéaire | C6H5CH2NHCH2CH2CO2CH2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.505 |
| Densité | 1.03 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 207.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |