Learn More
Sel interne de trifluoroborate [(N-Benzyl-N-méthylammonium)méthyl], 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448445 1 g 1g
15458445 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448445 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33397.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1268341-00-9 | Molecular Formula: C9H13BF3N | Molecular Weight: 203.015 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1268341-00-9
Formule moléculaire C9H13BF3N
Poids moléculaire (g/mol) 203.015
Numéro MDL MFCD20134169
Clé InChI JRTRNQRZOUGDCI-UHFFFAOYSA-O
Synonyme n-benzyl-n-methylammonium methyl trifluoroborate internal salt, benzyl methyl ammonio methyl trifluoroboranuide
CID PubChem 53243645
Nom IUPAC [benzyl(méthyl)azaniumyl]méthyl-trifluoroboranuide
SMILES [B-](C[NH+](C)CC1=CC=CC=C1)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau [(N-Benzyl-N-methylammonium)methyl]trifluoroborate internal salt
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.02
Pourcentage de pureté 95%