Learn More
Chlorhydrate de N-Benzyl-N-phénylhydrazine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483607 25 g 25g
11473607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17367.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5705-15-7 | C13H15ClN2 | 234.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5705-15-7
Formule moléculaire C13H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 234.73
Numéro MDL MFCD00050690
Clé InChI JTYLHYOCBGPMNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazine hydrochloride, usaf ek-1666, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, monohydrochloride, alpha-benzyl-alpha-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, 1-benzyl-1-phenyl-, hydrochloride, 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride van, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-209lvq
CID PubChem 79785
Nom IUPAC 1-Benzyl-1-phénylhydrazine ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-N-phenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion 178°C to 181°C
Quantité 25 g
Beilstein 3707186
Poids de la formule 234.73
Pourcentage de pureté ≥98%