Learn More
N-benzyl-N-tert-butyl-2-chloro-4-nitrobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15455146
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455146 250 mg 250mg
15445146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59629.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349094-01-5
Formule moléculaire C18H19ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 346.811
Numéro MDL MFCD02973716
Clé InChI YIIDQSLHQHNHIJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 779354
Nom IUPAC N-benzyl-N-tert-butyl-2-chloro-4-nitrobenzamide
SMILES CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-N-tert-butyl-2-chloro-4-nitrobenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 346.81
Pourcentage de pureté 97%