Learn More
N-Benzyl (-)-Nebivolol, TRC
Code produit 30012431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012431 5 mg 5mg
30011044 1 mg 1mg
30009028 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2857335MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1199945-26-0
Formule moléculaire C29H31F2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 495.56
Synonyme (αS,α'S,2R,2'S)-α,α'-[[(Phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol;
Nom IUPAC (1S)-2-[benzyl-[(2S)-2-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromène-2-yl]-2-hydroxyéthyl]amino-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromène-2-yl]éthanol
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)F)O[C@H]1[C@H](CN(CC3=CC=CC=C3)C[C@@H]([C@@H]4CCC5=C(O4)C=CC(=C5)F)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl (-)-Nebivolol
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C29H31F2NO4/c30-22-8-12-26-20(14-22)6-10-28(35-26)24(33)17-32(16-19-4-2-1-3-5-19)18-25(34)29-11-7-21-15-23(31)9-13-27(21)36-29/h1-5,8-9,12-15,24-25,28-29,33-34H,6-7,10-11,16-18H2/t24-,25-,28-,29+/m0/s1