Learn More
N-benzyle-p-toluènesulfonamide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15426639
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Code produit. 15426639
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64910.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puissant inhibiteur de la myosine S1 ATPase stimulée par le calcium
A potent inhibitor of calcium-stimulated myosin S1 ATPase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1576-37-0
Formule moléculaire C14H15NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 261.339
Numéro MDL MFCD00159328
Clé InChI WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyl-p-toluenesulfonamide, n-tosylbenzylamine, p-toluenesulfonamide, n-benzyl, n-benzyl-p-toluenesulphonamide, n-benzyl-4-methyl-benzenesulfonamide, n-benzyl-4-methylbenzene-1-sulfonamide, n-benzyl-p-toluene sulphonamide, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, 4-methyl-n-phenylmethyl benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl-benzenesulfonamid
CID PubChem 95801
Nom IUPAC N-benzyl-4-méthylbenzènesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-p-toluenesulfonamide
Point de fusion 115°C
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 261.34
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Benzyl-p-toluenesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-Benzyl-p-toluenefonamide