Learn More
N-Benzyl-p-Toluènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide |
| CAS | 1576-37-0 |
| Formule moléculaire | C14 H15 N O2 S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | BTS |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N-benzyl-4-méthylbenzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.34 |
| Poids de la formule | 261.0823 |