Learn More
N-Benzyl-p-Toluènesulfonamide, TRC
Code produit 30345003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345003 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345003 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB31519025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide
CAS 1576-37-0
Formule moléculaire C14 H15 N O2 S
Quantité 25 mg
Synonyme BTS
Formule InChI InChI=1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCc2ccccc2
Nom IUPAC N-benzyl-4-méthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Poids de la formule 261.0823