Learn More
Chlorhydrate de N-benzyl salbutamone, TRC
Code produit 30332429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332429 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332429 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28900025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride
CAS 24085-08-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C20 H25 N O3 . Cl H
Quantité 25 mg
Synonyme 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22;/h4-11,22-23H,12-14H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)N(CC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2
Nom IUPAC 2-[bencil(terc-butil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 363.88
Poids de la formule 363.1601
Pourcentage de pureté >95