Learn More
N-benzyle-tert-butylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304484
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11304484 100 g 100g
11394474 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304484 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01146.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3378-72-1 | C11H17N | 163.264 g/mol
N-Benzyl-tert-butylamine, is used as a protected amine. It aids in the oxidation to the corresponding hydroxylamine and nitrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Benzyl-tert-butylamine est utilisée comme amine protégée. Elle facilite l’oxydation de l’hydroxylamine et de la nitrone correspondantes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3378-72-1
Formule moléculaire C11H17N
Poids moléculaire (g/mol) 163.264
Numéro MDL MFCD00008798
Clé InChI DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tert-butyl benzylamine, n-tert-butylbenzylamine, n-benzyl-tert-butylamine, tert-butylbenzylamine, n-t-butylbenzylamine, benzenemethanamine, n-1,1-dimethylethyl, benzyl tert-butyl amine, tert-butyl benzylamine, t-butylbenzylamine, n-1,1-dimethylethyl benzylamine
CID PubChem 76908
Nom IUPAC N-benzyl-2-méthylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)NCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-tert-butylamine
Point de fusion -30°C to -25°C
Densité 0.899
Point d’ébullition 218°C to 220°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Formule linéaire C6H5CH2NHC(CH3)3
Indice de réfraction 1.497
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 507464
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 163.27
Pourcentage de pureté 96%