Learn More
N-benzylaminoacétaldéhyde diéthylacétal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461488
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461488 5 g 5g
11451488 1 g 1g
11471488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13841.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 61190-10-1 | C13H21NO2 | 223.316 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61190-10-1
Formule moléculaire C13H21NO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.316
Numéro MDL MFCD00051599
Clé InChI SXFVQTYQHWRYOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal, benzyl 2,2-diethoxyethyl amine, n-benzyl-n-2,2-diethoxyethyl amine, 2,2-diethoxyethyl benzylamine, acmc-20ak6r, benzylaminoacetaldehyde diethylacetal, benzyl-2,2-diethoxy-ethyl-amine, benzylamino-acetaldehyde diethyl acetal, n-benzyl 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal
CID PubChem 521961
Nom IUPAC N-Benzyl-2,2-diéthoxyéthanamine
SMILES CCOC(CNCC1=CC=CC=C1)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Point d’ébullition 115°C to 117°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.489
Quantité 5 g
Beilstein 2694610
Poids de la formule 223.32
Pourcentage de pureté 96%