Learn More
N-benzylaminoacétaldéhyde diéthylacétal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal |
| Point d’ébullition | 115°C to 117°C (1 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.489 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2694610 |
| Poids de la formule | 223.32 |
| Pourcentage de pureté | 96% |