Learn More
N-Benzylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzylaniline |
| CAS | 103-32-2 |
| Formule moléculaire | C13 H13 N |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | N-Benzylaniline, Benzylphenylamine, N-Benzyl-N-phenylamine, Benzylaniline, N-Benzylbenzenamine, N-Benzylphenylamine, N-Phenyl-N-benzylamine, N-Phenylbenzenemethanamine, NSC 147284, Phenylbenzylamine, N-Phenylbenzylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2 |
| SMILES | C(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N-benzylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.25 |
| Poids de la formule | 183.1048 |