Learn More
N-Benzylaniline, TRC
Code produit 30346438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346438 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB22494025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzylaniline
CAS 103-32-2
Formule moléculaire C13 H13 N
Quantité 25 g
Synonyme N-Benzylaniline, Benzylphenylamine, N-Benzyl-N-phenylamine, Benzylaniline, N-Benzylbenzenamine, N-Benzylphenylamine, N-Phenyl-N-benzylamine, N-Phenylbenzenemethanamine, NSC 147284, Phenylbenzylamine, N-Phenylbenzylamine
Formule InChI InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
SMILES C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC N-benzylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 183.25
Poids de la formule 183.1048