Learn More
N-Benzyldiméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
5000mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444843 1000 mL 1000mL
11454843 250 mL 250mL
11464843 5000 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12191.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.84€
    77.65€ / 1000mL
    Économisez 16.19€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-83-3 | C9H13N | 135.21 g/mol
N,N-Dimethylbenzylamine is used in the preparation of bis[(N,N-dimethylamino)benzyl] selenide. It acts as a catalyst in the curing reaction of formulations of diglycidyl ether of bisphenol A and tetrahydrophthalic anhydride. It undergoes directed ortho metalation with butyl lithium. It reacts with methyl iodide to get ammonium salt, which is used as phase transfer catalysts. Further, it is used as a catalyst for the formation of polyurethane foams and epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-diméthylbenzylamine est utilisé dans la préparation du sélénure de bis[(N,N-diméthylamino)benzyle]. Il agit comme catalyseur dans la réaction de durcissement des formulations d’éther diglycidylique du bisphénol A et de l’anhydride tétrahydrophtalique. Il subit une ortho-métallisation dirigée avec du lithium-butyle. Il réagit avec l’iodure de méthyle pour obtenir du sel d’ammonium, qui est utilisé comme catalyseurs de transfert de phase. De plus, il est utilisé comme catalyseur pour la formation de mousses de polyuréthane et de résines époxy.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-83-3
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00008329
Clé InChI XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
CID PubChem 7681
Nom IUPAC N,N-diméthyl-1-phénylméthanamine
SMILES CN(C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyldimethylamine
Point de fusion -75°C
Densité 0.9
Point d’ébullition 183°C to 184°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Formule linéaire C6H5CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.501
Quantité 1000 mL
Numéro UN UN2619
Beilstein 1099620
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté ≥98%