Learn More
N-Benzyléthanolamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442898 500 g 500g
11452898 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16866.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-63-2 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Has Pharmaceutical applications. N-Benzylethanolamine is used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin (CGRP) antagonists. Also it aids in the preparation of benzofused hydroxamix acids, as useful fragments for the synthesis of histone deacetylase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dispose d’applications pharmaceutiques. La N-benzylethanolamine est utilisée dans la synthèse des imidazoles comme antagoniste puissant de la calcitonine (CGRP). Elle facilite également la préparation des acides hydroxyles benzocondensés, en tant que fragments utiles pour la synthèse des inhibiteurs de l’histone déacétylase.
Solubilité
Soluble dans l’eau 162 g/l (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-63-2
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Numéro MDL MFCD00002840
Clé InChI XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
CID PubChem 4348
Nom IUPAC 2-(benzylamino)éthanol
SMILES OCCNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzylethanolamine
Point de fusion -30°C
Densité 1.063
pH 11
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 500 g
Beilstein 775164
Informations sur la solubilité Soluble in water 162g/L (25°C).
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 96%