Learn More
N-benzyléthanolamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzylethanolamine |
| CAS | 104-63-2 |
| Formule moléculaire | C9H13NO |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 2-(N-Benzylamino)ethanol, 2-[(Phenylmethyl)amino]ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)amine, Benzylaminoethanol, Benzylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzenemethanamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-2-hydroxyethylamine, N-Benzylaminoethanol, N-Benzylethanolamine, NSC 11271, NSC 177008, NSC 60267 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2 |
| SMILES | OCCNCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-(benzylamino)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.21 |
| Poids de la formule | 151.0997 |