Learn More
Ester éthylique N-benzylglycine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10172940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10172940 50 g Flacon en verre 50g
10040700 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10172940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105950500
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6436-90-4
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00009174
Clé InChI ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
CID PubChem 80908
Nom IUPAC éthyle 2-(benzylamino)acétate
SMILES CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzylglycine ethyl ester
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 140°C to 142°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.5045 to 1.5065
Quantité 50 g
Beilstein 12, 1060
Gravité spécifique 1.03
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide