Learn More
Ester éthylique de N-benzylglycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328286 500 g 500g
11308286 25 g 25g
11318286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15496.36
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
N-Benzylglycine ethyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester éthyl N-Benzyglycine est utilisée comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6436-90-4
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00009174
Clé InChI ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
CID PubChem 80908
Nom IUPAC ethyl 2-(benzylamino)acetate
SMILES CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzylglycine ethyl ester
Point d’ébullition 102°C to 104°C (1mmHg)
Indice de réfraction 1.5053
Beilstein 2104816
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Densité 1.048
Quantité 500 g
Point d’éclair 112°C (233°F)
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 97%