Learn More
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzylhydroxylamine hydrochloride |
| CAS | 29601-98-7 |
| Formule moléculaire | C7H10ClNO |
| Numéro MDL | MFCD00043377 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | ONCC1=CC=CC=C1.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.61 |
| Pourcentage de pureté | 98% |