Learn More
Chlorhydrate de N-benzylhydroxylamine, 98%
Code produit 15396908 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15396908 1 g 1g
15453413 5 g 50g
15492903 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15396908 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391040010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS : 29601-98-7 | C 7 H 9 NON ·ClH | 159,62 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29601-98-7
Formule moléculaire C7H9NO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 159.62
Clé InChI YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzylhydroxylamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamine hcl, n-benzyl-n-hydroxylamine hydrochloride, benzenemethanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-benzylhydroxyamine hydrochloride, bnnhoh*hydrochloride;, acmc-1cr2p, ksc493k8t, benzylhydroxyamine hydrochloride, n-benzylhydroxylamne hydrochlorde
CID PubChem 11332622
Nom IUPAC N-benzylhydroxylamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 108.0°C to 110.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NHOH·HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.62
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement