Learn More
N-benzylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444784 1000 mL 1000mL
11468760 100 mL 100mL
11454784 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444784 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13746.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-benzylméthylamine est utilisée dans la production de colorants. Il peut également être utilisé comme catalyseur, additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (65 g/l à 20°C).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les oxydants puissants, les acides, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide, le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-67-3
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00008289
Clé InChI RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
CID PubChem 7669
Nom IUPAC N-méthyl-1-phénylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzylmethylamine
Point de fusion -55°C
Densité 0.94
pH 10
Point d’ébullition 184°C to 188°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire C6H5CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.523
Quantité 1000 mL
Numéro UN UN2922
Beilstein 606221
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (65g/L at 20°C).
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Benzylmethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Benzylmethylamine