Learn More
Chlorhydrate de n-benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane, 97 %
Code produit 15448126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448126 5 g 5g
15438126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63103.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17400-34-9
Formule moléculaire C11H17ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.72
Numéro MDL MFCD00270153
Clé InChI XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-cbz-1,3-diaminopropane hydrochloride, benzyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, benzyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-cbz-1,3-diaminopropane-hcl, n-z-1,3-propanediamine hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-carbobenzyloxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid benzyl ester hydrochloride, n-1-z-1,3-diaminopropane hcl, n-z-1,3-diaminopropane hydrochloride
CID PubChem 13196227
Nom IUPAC benzyl N-(3-aminopropyl)carbamate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane hydrochloride
Point de fusion 185°C to 189°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 4725495
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 244.72
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin