Learn More
Chlorhydrate de N-benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10431494 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10431494 1 g Flacon en verre 1g
10346704 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10431494 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427070010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17400-34-9 | C11H17ClN2O2 | 244.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17400-34-9
Formule moléculaire C11H17ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.72
Numéro MDL MFCD00270153
Clé InChI XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-cbz-1,3-diaminopropane hydrochloride, benzyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, benzyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-cbz-1,3-diaminopropane-hcl, n-z-1,3-propanediamine hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-carbobenzyloxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid benzyl ester hydrochloride, n-1-z-1,3-diaminopropane hcl, n-z-1,3-diaminopropane hydrochloride
CID PubChem 13196227
SMILES [H+].[Cl-].NCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-1, 3-propanediamine hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 185°C to 189°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC hydrogène benzyl N-(3-aminopropyl)carbamate chlorure
Poids de la formule 244.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.