Learn More
N-benzyloxycarbonyl-1 H-pyrazole-1-carboxamidine, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15461586
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461586 5 g 5g
15451586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15461586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54782.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152120-62-2
Formule moléculaire C12H12N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.254
Numéro MDL MFCD00274657
Clé InChI BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-z-1h-pyrazole-1-carboxamidine, benzyl imino 1h-pyrazol-1-yl methyl carbamate, n-benzyloxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-carbobenzoxy-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-z-1h-pyrazole-1-carboxamdne, benzyl n-imino 1-pyrazolyl methyl carbamate, benzyl imino-1h-pyrazol-1-yl methylcarbamate
CID PubChem 11857377
Nom IUPAC benzyl (NE)-N-[amino(pyrazol-1-yl)methylidene]carbamate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=C(N)N2C=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Point de fusion 106°C to 110°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 244.25
Pourcentage de pureté ≥98%