Learn More
N-benzyloxycarbonyl-D-alanine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358125
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358125 1 g 1g
11368125 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08382.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26607-51-2
Formule moléculaire C11H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Numéro MDL MFCD00063126
Clé InChI TYRGLVWXHJRKMT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-cbz-d-alanine, z-d-ala-oh, cbz-d-ala-oh, z-d-alanine, n-benzyloxycarbonyl-d-alanine, n-carbobenzoxy-d-alanine, r-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, n-carbobenzyloxy-d-alanine, benzyloxycarbonyl-d-alanine, cbz-d-alanine
CID PubChem 70832
Nom IUPAC acide (2R)-2-(phéylméhoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-D-alanine
Point de fusion 83°C to 86°C
Quantité 1 g
Beilstein 2056163
Rotation optique +14.5° (c=2 in Acetic Acid)
Poids de la formule 223.23
Pourcentage de pureté ≥98%