Learn More
Ester de 5-tert-butyle de l’acide N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438276 5 g 5g
15448276 250 mg 250mg
15428276 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63371.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51644-83-8 | Molecular Formula: C17H23NO6 | Molecular Weight: 337.372 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51644-83-8
Formule moléculaire C17H23NO6
Poids moléculaire (g/mol) 337.372
Numéro MDL MFCD00077018
Clé InChI GLMODRZPPBZPPB-CYBMUJFWSA-N
Synonyme z-d-glu otbu-oh, z-d-glu obut-oh, d-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-, 5-1,1-dimethylethyl ester, n-benzyloxy carbonyl-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-alpha-benzyloxycarbonyl-d-glutamic-acid-gamma-t-butyl ester, n-benzyloxycarbonyl-d-glutamic-acid 5-tert-butyl ester, r-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid
CID PubChem 6992708
Nom IUPAC Acide pentanoïque (2R)-5-[(2-méthylpropane-2-yl)oxy]-5-oxo-2-(phénylmethoxycarbonylamino)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic-acid 5-tert-butyl ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 337.37
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pleine