Learn More
N-benzyloxycarbonyl-D-valine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342756 5 g 5g
11332756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08856.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1685-33-2 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1685-33-2
Formule moléculaire C13H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.28
Numéro MDL MFCD00065703
Clé InChI CANZBRDGRHNSGZ-LLVKDONJSA-N
Synonyme z-d-val-oh, cbz-d-valine, n-benzyloxycarbonyl-d-valine, cbz-d-val-oh, n-cbz-d-valine, z-d-valine, n-carbobenzoxy-d-valine, benzyloxycarbonyl-d-valine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, d-valine, n-phenylmethoxy carbonyl
CID PubChem 712434
Nom IUPAC (2R)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-D-valine
Point de fusion 58°C to 60°C
Quantité 5 g
Beilstein 2056616
Rotation optique +3.8° (c=2 in Acetic Acid)
Poids de la formule 251.28
Pourcentage de pureté ≥98%