Learn More
Chlorhydrate de N-(benzyloxycarbonyl)éthylènediamine, TRC
Code produit 30336668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336668 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28728025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Benzyloxycarbonyl)ethylenediamine Hydrochloride
CAS 18807-71-1
Formule moléculaire C10H14N2O2 • HCl
Quantité 25 g
Synonyme N-[(Benzyloxy)carbonyl]-1,2-diaminoethane Hydrochloride, N-(Benzyloxycarbonyl)ethane-1,2-diamine Hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (2-Aminoethyl)carbamate Hydrochloride, 2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]ethanamine Hydrochloride, 2-(Benzyloxycarbonylamino)ethylamine Hydrochloride, 1-(Benzyloxycarbonylamino)-2-aminoethane Hydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester Monohydrochloride, (2-Aminoethyl)carbamic Acid Benzyl Ester Monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
SMILES NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.Cl
Nom IUPAC N-(2-aminoetil)carbamato de bencilo; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 194.233646
Poids de la formule 230.0822