Learn More
N-(benzyloxycarbonyl)hydroxylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357956 25 g 25g
11347956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13175.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3426-71-9 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine reacts with cyclohepta-1,3-diene to produce 6-oxa-7-aza-bicyclo[3.2.2]non-8-ene-7-carboxylic acid benzyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-(benzyloxycarbonyl)hydroxylamine réagit avec le cyclohepta-1,3-diène pour produire 6l’ester benzylique de l’acide-7oxa-aza-bicyclo[3.2.2]non-8-ène-7-carboxylique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3426-71-9
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Numéro MDL MFCD00010642
Clé InChI PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl hydroxycarbamate, n-benzyloxycarbonyl hydroxylamine, n-carbobenzoxyhydroxylamine, carbamic acid, hydroxy-, phenylmethyl ester, n-benzyloxycarbonylhydroxylamine, benzylhydroxycarbamate, ccris 5076, carbamic acid, hydroxy-, benzyl ester, 1-06-00-00221 beilstein handbook reference, carbamic acid, n-hydroxy-, phenylmethyl ester
CID PubChem 18907
Nom IUPAC N-hydroxycarbamate de benzyle
SMILES ONC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine
Point de fusion 65°C to 70°C
Quantité 25 g
Beilstein 1074034
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 167.17
Pourcentage de pureté ≥98%