Learn More
N-benzyloxycarbonyl-L-alaninol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463597
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463597 1 g 1g
15473597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27066.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 66674-16-6 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol is used as an important organic intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-benzyloxycarbonyl-L-alaninol est utilisé comme intermédiaire organique important. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66674-16-6
Formule moléculaire C11H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 209.25
Numéro MDL MFCD00672530
Clé InChI AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
Synonyme cbz-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-z-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, benzyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1s-2-hydroxy-1-methylethyl-, phenylmethyl ester, phenylmethyl n-2s-1-oxidanylpropan-2-yl carbamate, n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamic acid phenylmethyl ester, n-cbz-l-alaninol, cbz-l-ala-ol
CID PubChem 10262499
Nom IUPAC N-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamate de benzyle
SMILES C[C@@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol.
Quantité 1 g
Poids de la formule 209.25