Learn More
Ester 4-méthylique d’acide N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438426
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438426 5 g 5g
15428426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63642.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3160-47-2
Formule moléculaire C13H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 281.264
Numéro MDL MFCD00133585
Clé InChI PHMBNDDHIBIDRQ-JTQLQIEISA-N
Synonyme z-asp ome-oh, s-2-n-cbz-amino-succinic acid 4-methyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 4-methyl ester, s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, cbz-l-aspartic acid 4-methyl ester, n-cbz-l-aspartate, pubchem14062, z-l-aspartic acid 4-methyl ester, z-asp ome-oh tlc
CID PubChem 7014888
Nom IUPAC Acide (2S)-4-méthoxy-4-oxo-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
SMILES COC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-methyl ester
Couleur Blanc
Beilstein 6279422
Quantité 5 g
Poids de la formule 281.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre