Learn More
N-benzyloxycarbonyl-L-aspartate de 4-tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455296
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455296 5 g 5g
15416268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59838.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5545-52-8
Formule moléculaire C16H21NO6
Poids moléculaire (g/mol) 323.345
Numéro MDL MFCD00042857
Clé InChI HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
Synonyme z-asp otbu-oh, n-cbz-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, cbz-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, cbz-asp obut-oh, z-asp otbu-oh.dcha, cbz-l-aspartic 4-tert-butyl ester, s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, z-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butyl hydrogen n-phenylmethoxy carbonyl-l-aspartate, z-asp otbu-oh.h2o
CID PubChem 111082
Nom IUPAC Acide (2S)-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-4-oxo-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Formule linéaire (CH3)3CO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 2569846
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,and methanol.
Poids de la formule 323.34
Pourcentage de pureté 98%