Learn More
Ester méthylique de N-(benzyloxycarbonyl)-L-bêta-chloroalanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-beta-chloroalanine Methyl Ester |
| CAS | 62107-38-4 |
| Formule moléculaire | C12 H14 Cl N O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-Ss-Chloroalanine Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,16)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CCl)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | méthyl (2R)-3-chloro-2-(phénylméthoxycarbonateylamino)propanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 271.7 |
| Poids de la formule | 271.0611 |