Learn More
Ester méthylique de N-(benzyloxycarbonyl)-L-bêta-chloroalanine, TRC
Code produit 30333203
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30333203 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333203 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB285901100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Benzyloxycarbonyl)-L-beta-chloroalanine Methyl Ester
CAS 62107-38-4
Formule moléculaire C12 H14 Cl N O4
Quantité 100 mg
Synonyme N-(Benzyloxycarbonyl)-L-Ss-Chloroalanine Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,16)/t10-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](CCl)NC(=O)OCc1ccccc1
Nom IUPAC méthyl (2R)-3-chloro-2-(phénylméthoxycarbonateylamino)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 271.7
Poids de la formule 271.0611
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.