Learn More
Ester 1-tert-butylique d’acide N-benzyloxycarbonyl-L-glutamique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498596
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15498596 250 mg 250mg
15478596 1 g 1g
15488596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63954.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5891-45-2 | C17H23NO6 | 337.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5891-45-2
Formule moléculaire C17H23NO6
Poids moléculaire (g/mol) 337.37
Numéro MDL MFCD00077016
Clé InChI VJECGKAFPHEJQS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme z-glu-otbu, s-4-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, s-4-benzyloxycarbonylamino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, cbz-glu-otbu, z-glu-o-tbu, pubchem18088, pubchem18089, 1-tert-butyl n-cbz-l-glutamate, l-glutamic acid, n-phenylmethoxy carbonyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester, z-l-glutamic acid, a-tert.butyl ester
CID PubChem 6994036
Nom IUPAC 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-(tert-butoxy)-5-acide oxopentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 337.37
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide