Learn More
La N-benzyloxycarbonyl-L-leucine, 98 % (pds sec), peut cont. jusqu’à environ 5 % de solvant, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328185
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328185 5 g 5g
11338185 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328185 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08471.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
It is employed as a reactant for peptide-based preparation of potential antitumor agents, preparation of cyclopropyl peptidomimetics and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif pour la préparation basée sur des peptides d’agents antitumoraux potentiels, la préparation de peptidomimétiques cyclopropyles et la synthèse des peptides.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, le DMSO et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2018-66-8
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.31
Numéro MDL MFCD00026494
Clé InChI USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
Synonyme z-leu-oh, n-cbz-l-leucine, n-carbobenzoxy-l-leucine, carbobenzoxy-l-leucine, n-carbobenzyloxy-l-leucine, carbobenzoxyleucine, z-l-leucine, benzyloxycarbonyl-l-leucine, n-benzyloxycarbonyl-l-leucine, cbz-leu-oh
CID PubChem 74840
ChEBI CHEBI:28282
Nom IUPAC (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-leucine
Densité 1
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), peut contenir jusqu’à ≈5 % de solvant
Indice de réfraction 1.508
Quantité 5 g
Beilstein 1253861
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Rotation optique −17.5° (c=2 in Ethanol)
Poids de la formule 265.3
Pourcentage de pureté ≥98%