Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-proline, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339729 5 g 5g
11319729 50 g 50g
11329729 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21672.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1148-11-4 | C13H15NO4 | 249.266 g/mol
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline is a potent inhibitor of prolidase; a specific peptidase that cleaves dipeptides with a C-terminal prolyl and hydroxylprolyl residue. It is also used in the synthesis of N-(L-Prolyl)-β-alanine which is a derivative of the naturally occurring beta amino acid β-Alanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-(benzyloxycarbonyl)-L-proline est un puissant inhibiteur in vitro et in vivo de la prolidase ; une peptidase spécifique qui clive les dipeptides avec un résidu prolyle et hydroxylprolyle C-terminal. Elle est également utilisée dans la synthèse de N-(L-prolyl)-β-alanine, qui est un dérivé de l’acide bêta-aminé naturel β-alanine.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol, presque transparence.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1148-11-4
Formule moléculaire C13H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 249.266
Numéro MDL MFCD00003170
Clé InChI JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Synonyme z-pro-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-proline, n-carbobenzoxy-l-proline, n-cbz-l-proline, benzyloxycarbonyl-l-proline, carbobenzoxyproline, carbobenzyloxy-l-proline, carbobenzoxy-l-proline, benzyloxycarbonylproline, n-carbobenzyloxy-l-proline
CID PubChem 101987
Nom IUPAC acide (2S)-1-phénylméthoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylique
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-proline
Point de fusion 75°C to 77°C
Quantité 5 g
Beilstein 88579
Rotation optique −60° (c=1 in Acetic Acid)
Poids de la formule 249.27
Pourcentage de pureté ≥98%