Learn More
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline, TRC
Code produit 30340424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340424 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340424 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB287810250G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline
CAS 1148-11-4
Formule moléculaire C13H15NO4
Quantité 250 g
Synonyme (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (2S)-1,2-L-2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-Benzyl Ester, (2S)-1-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (2S)-1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, (S)-1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, 1-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline, 1-Carbobenzoxy-L-proline, Benzyloxycarbonyl-L-proline, Carbobenzoxy-L-proline, Carbobenzoxy-S-proline, Carbobenzyloxy-L-proline, Cbz-L-Pro-OH, L-Cbz-Proline, N-(Carbobenzyloxy)-L-proline, N-Benzyloxycarbonyl-(S)-proline, N-Carbobenzoxy-L-proline, N-Carbobenzyloxy-(S)-proline, N-Cbz-L-proline, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-proline
Formule InChI InChI=1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
Nom IUPAC acide (2S)-1-phénylméthoxycarbonateylpyrrolidine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 249.26
Poids de la formule 249.1001