Learn More
Ester benzylique N-benzyloxycarbonyl-L-sérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester is used as a building block in peptide synthesis and as a biochemical reagent. It is also used to synthesize the corresponding N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-serine benzyl ester. Further, it serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’ester benzylique N-benzyloxycarbonyl-L-sérine est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse des peptides et comme réactif biochimique. Il est également utilisé pour synthétiser l’ester benzylique de N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-sérine correspondant. De plus, il sert d’intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester |
| Point de fusion | 82°C to 84°C |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 329.32 |
| Pourcentage de pureté | 99% |