Learn More
N-benzyloxycarbonyl-L-thréonine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315109
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11315109 25 g 25g
11305109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17565.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19728-63-3 | C12H15NO5 | 253.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19728-63-3
Formule moléculaire C12H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 253.25
Numéro MDL MFCD00065948
Clé InChI IPJUIRDNBFZGQN-SCZZXKLOSA-N
Synonyme z-thr-oh, n-cbz-l-threonine, z-l-threonine, z-l-thr-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-threonine, cbz-l-threonine, n-carbobenzyloxy-l-threonine, l-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, benzyloxycarbonyl-l-threonine, n-benzyloxy carbonyl-l-threonine
CID PubChem 88217
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
SMILES C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-threonine
Point de fusion 103°C to 105°C
Quantité 25 g
Beilstein 2335409
Rotation optique −4.5° (c=4 in Acetic Acid)
Poids de la formule 253.26
Pourcentage de pureté 99%