Learn More
N-benzyloxycarbonyl L-thréonine amide O-méthanesulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyloxycarbonyl Threonine Amide O-Mesylate |
| CAS | 80082-51-5 |
| Formule moléculaire | C13 H18 N2 O6 S |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18N2O6S/c1-9(21-22(2,18)19)11(12(14)16)15-13(17)20-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H2,14,16)(H,15,17)/t9-,11+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](OS(=O)(=O)C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N |
| Nom IUPAC | [(2R,3S)-4-amino-4-oxo-3-(fenilmetoxicarbonilamino)butan-2-il] metanosulfonato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.36 |
| Poids de la formule | 330.0886 |